Ácido 3-amino-4-metilfenilborónico, pinacol éster clorhidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1337-1G OR1337-5G
APOSOR1337-1GEA 192 EUR
APOSOR1337-1G APOSOR1337-5G
Ácido 3-amino-4-metilfenilborónico, pinacol éster clorhidrato 98%
Ácido 3-amino-4-metilfenilborónico, pinacol éster clorhidrato
Formula: C₁₃H₂₁BClNO₂
Pto. de fusión: 234…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659921
Núm. CAS: 850567-52-1