8-Amino-6-bromoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromoquinolin-8-amine
OR13403-250MG
APOSOR13403-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR13403-250MG
8-Amino-6-bromoquinoline 97%
8-Amino-6-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Pto. de fusión: 197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194777
Núm. CAS: 57339-57-8