4,5-Diaminophthalonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13405-1G OR13405-5G
APOSOR13405-1GEA 0 EUR
APOSOR13405-1G APOSOR13405-5G
4,5-Diaminophthalonitrile 95%
4,5-Diaminophthalonitrile
Formula: C₈H₆N₄
Pto. de fusión: 270…276 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02376082
Núm. CAS: 129365-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III