Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
OR1341-25G
APOSOR1341-25GEA 87 EUR
APOSOR1341-25G
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,08 g/mol
Pto. Ebullición: 216…217 °C
Densidad: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463837
Núm. CAS: 41731-83-3