5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13428-100MG OR13428-250MG
APOSOR13428-100MGEA 116 EUR
APOSOR13428-100MG APOSOR13428-250MG
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Formula: C₄H₁₁Cl₂N₅
MW: 200,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441445
Núm. CAS: 99839-36-8