3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-1,2-dihydro-2-oxopyridine, 1,2-Dihydro-2-oxopyridin-3-amine
OR13432-25G OR13432-5G
APOSOR13432-25GEA 203 EUR
APOSOR13432-25G APOSOR13432-5G
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
3-Aminopyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Pto. de fusión: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02752887
Núm. CAS: 33630-99-8