[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13444-1G OR13444-5G
APOSOR13444-1GEA 87 EUR
APOSOR13444-1G APOSOR13444-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₄N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00182069
Núm. CAS: 202065-25-6