3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-4-pyrazolecarboxylic acid, 3-Aminopyrazole-4-carboxylic acid, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, NSC 89246
OR13449-25G
APOSOR13449-25GEA
157
EUR
APOSOR13449-25G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₄H₅N₃O₂ MW: 127,10 g/mol Pto. de fusión: 135 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005239 Núm. CAS: 41680-34-6 EINECS: 255-493-7 |