Indol-6-carbonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indol-6-carbonitrilo, 6-Cyanoindol, 6-Cyano-1H-indol
OR1347-5G OR1347-10G
APOSOR1347-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1347-5G APOSOR1347-10G
Indol-6-carbonitrilo
Indol-6-carbonitrilo
Formula: C₉H₆N₂
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016732
Núm. CAS: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5