5-Amino-2-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-5-piridilamina, 2-Cloropiridin-5-amina
OR1348-25G OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1348-25G APOSOR1348-5G
5-Amino-2-cloropiridina 98%
5-Amino-2-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Pto. Ebullición: 225
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006243
Núm. CAS: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3