6-Methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Methyluracil-5-sulphonyl chloride
OR13481-1G
APOSOR13481-1GEA 516 EUR
APOSOR13481-1G
6-Methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulphonyl chloride 95%
6-Methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₅ClN₂O₄S
MW: 224,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00476725
Núm. CAS: 6461-30-9
UN: 1759
ADR: 8,III