8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13482-1G OR13482-250MG
APOSOR13482-1GEA 642 EUR
APOSOR13482-1G APOSOR13482-250MG
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClNO₃S
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02752892
Núm. CAS: 90429-62-2
UN: 1759
ADR: 8,III