2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13488-1G OR13488-5G
APOSOR13488-1GEA 63.8 EUR
APOSOR13488-1G APOSOR13488-5G
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
2-Chloro-N-phenethylacetamide
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00245084
Núm. CAS: 13156-95-1