Ácido 4-cloro-2-piridincarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
OR1351-25G OR1351-5G
APOSOR1351-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1351-25G APOSOR1351-5G
Ácido 4-cloro-2-piridincarboxílico
Ácido 4-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191400
Núm. CAS: 5470-22-4