2-Quinolinacarbonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinoline-2-carbonitrile
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Quinolinacarbonitrilo 97%
2-Quinolinacarbonitrilo
Formula: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C/23mmHg
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134341
Núm. CAS: 1436-43-7