Methyl-4-chloropicolinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-chloropicolinate, Methyl 4-chloropyridine-2-carboxylate
OR1352-100G OR1352-25G OR1352-5G
APOSOR1352-100GEA 66.7 EUR
APOSOR1352-100G APOSOR1352-25G APOSOR1352-5G
Methyl-4-chloropicolinate 97%
Methyl-4-chloropicolinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5800 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116183
Núm. CAS: 24484-93-3