Malonato de dietilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
OR1354-10KG OR1354-2.5KG OR1354-500G
APOSOR1354-10KGEA 290 EUR
APOSOR1354-10KG APOSOR1354-2.5KG APOSOR1354-500G
Malonato de dietilo 99%
Malonato de dietilo
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Pto. Ebullición: 199 °C
Pto. de fusión: –51 °C
Densidad: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009195
Núm. CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Índice Merck: 13,03856