7-Nitroindazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazol
OR13550-25G OR13550-5G
APOSOR13550-25GEA 102 EUR
APOSOR13550-25G APOSOR13550-5G
7-Nitroindazol 97%
7-Nitroindazol
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00022789
Núm. CAS: 2942-42-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III