2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1357-25G
OR1357-5G
OR1357-100G
APOSOR1357-25GEA
46.4
EUR
APOSOR1357-25G
APOSOR1357-5G
APOSOR1357-100G
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Formula:
C₉H₁₃NO₂S MW: 199,2700 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00463245 Núm. CAS: 4543-58-2 |