5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR13583-1G
OR13583-5G
OR13583-250MG
APOSOR13583-1GEA
24.8
EUR
APOSOR13583-1G
APOSOR13583-5G
APOSOR13583-250MG
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formula:
C₈H₇BrN₂ Pto. de fusión: 185…187 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03990484 Núm. CAS: 156454-43-2 |