1-Ethynyl-1-cyclohexene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1-Cyclohexenyl)acetylene, 1-Ethynylcyclohexene
OR13588-25G
APOSOR13588-25GEA 133 EUR
APOSOR13588-25G
1-Ethynyl-1-cyclohexene
1-Ethynyl-1-cyclohexene
Formula: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001568
Núm. CAS: 931-49-7