2-Metilbut-1-en-3-ino 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methylbut-1-en-3-yne
OR13594-25G OR13594-5G
APOSOR13594-25GEA 0 EUR
APOSOR13594-25G APOSOR13594-5G
2-Metilbut-1-en-3-ino 97%
2-Metilbut-1-en-3-ino
Formula: C₅H₆
MW: 66,1 g/mol
Pto. Ebullición: 32…33 °C
Pto. de fusión: –113 °C
Densidad: 0,694 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008599
Núm. CAS: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3,I