(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1360-100G OR1360-25G OR1360-5G
APOSOR1360-100GEA 621 EUR
APOSOR1360-100G APOSOR1360-25G APOSOR1360-5G
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea
Formula: C₇H₇ClN₂O₃S
Pto. de fusión: 169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00518656
Núm. CAS: 22663-37-2
EINECS: 245-149-4