2-Acetyl-6-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13601-1G OR13601-5G OR13601-25G
APOSOR13601-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13601-1G APOSOR13601-5G APOSOR13601-25G
2-Acetyl-6-methylpyridine
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 209 °C
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658292
Núm. CAS: 6940-57-4