4-Nitropyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13602-1G OR13602-250MG
APOSOR13602-1GEA 36.4 EUR
APOSOR13602-1G APOSOR13602-250MG
4-Nitropyridin-2-amine 98%
4-Nitropyridin-2-amine
Formula: C₅H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114148
Núm. CAS: 4487-50-7