2-Cloro-3-picolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-β-picolina, 2-Cloro-3-metilpiridina
OR13603-500G
APOSOR13603-500GEA 98.6 EUR
APOSOR13603-500G
2-Cloro-3-picolina 97%
2-Cloro-3-picolina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Pto. Ebullición: 192…193 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234177
Núm. CAS: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1