2-Cloro-4-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13604-100G OR13604-500G
APOSOR13604-100GEA 43.5 EUR
APOSOR13604-100G APOSOR13604-500G
2-Cloro-4-metilpiridina
2-Cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
Pto. Ebullición: 194…195 °C
Densidad: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023418
Núm. CAS: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2