2-Cloro-5-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-picoline
OR13605-100G OR13605-25G OR13605-500G
APOSOR13605-100GEA 33.5 EUR
APOSOR13605-100G APOSOR13605-25G APOSOR13605-500G
2-Cloro-5-metilpiridina
2-Cloro-5-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Pto. Ebullición: 97 °C/30mmHg
Densidad: 1.169 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792460
Núm. CAS: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0