2-Metoxipiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13608-100G OR13608-25G
APOSOR13608-100GEA 43.5 EUR
APOSOR13608-100G APOSOR13608-25G
2-Metoxipiridina 99%
2-Metoxipiridina
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 142…143 °C
Densidad: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006262
Núm. CAS: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN: 1993
ADR: 3,III