2-(Methoxymethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13609-1G OR13609-5G
APOSOR13609-1GEA 119 EUR
APOSOR13609-1G APOSOR13609-5G
2-(Methoxymethyl)pyridine
2-(Methoxymethyl)pyridine
Formula: C₇H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030825
Núm. CAS: 23579-92-2