3-Cloropiridin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-2-pyridinol
OR13614-1G OR13614-5G OR13614-25G
APOSOR13614-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13614-1G APOSOR13614-5G APOSOR13614-25G
3-Cloropiridin-2-ol
3-Cloropiridin-2-ol
Formula: C₅H₄ClNO
MW: 129.55 g/mol
Pto. de fusión: 177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646109
Núm. CAS: 13466-35-8