3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13615-5G OR13615-25G
APOSOR13615-5GEA 0 EUR
APOSOR13615-5G APOSOR13615-25G
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Formula: C7H9Cl2N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11656303
Núm. CAS: 1007089-84-0