3-Ciano-5-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Metilpiridina-3-carbonitrilo, 3-Ciano-5-picolina, 5-Metilnicotinonitrilo
OR13616-5G
APOSOR13616-5GEA 114 EUR
APOSOR13616-5G
3-Ciano-5-metilpiridina
3-Ciano-5-metilpiridina
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. de fusión: 83…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673151
Núm. CAS: 42885-14-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III