2-Metilpiridin-3-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
OR13617-100G OR13617-25G OR13617-5G
APOSOR13617-100GEA 236 EUR
APOSOR13617-100G APOSOR13617-25G APOSOR13617-5G
2-Metilpiridin-3-ol 97%
2-Metilpiridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. de fusión: 168…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082538
Núm. CAS: 1121-25-1