4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13619-1G OR13619-5G
APOSOR13619-1GEA 120 EUR
APOSOR13619-1G APOSOR13619-5G
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188.03 g/mol
Pto. de fusión: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115308
Núm. CAS: 329974-09-6