4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13620-25G OR13620-5G OR13620-10G
APOSOR13620-25GEA 0 EUR
APOSOR13620-25G APOSOR13620-5G APOSOR13620-10G
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Formula: C₅H₅NO₄S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093473
Núm. CAS: 51498-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III