1-Óxido de 4-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitropyridine N-oxide
OR13621-100G OR13621-25G
APOSOR13621-100GEA 59.6 EUR
APOSOR13621-100G APOSOR13621-25G
1-Óxido de 4-nitropiridina
1-Óxido de 4-nitropiridina
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006206
Núm. CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III