[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1363-250MG OR1363-1G
APOSOR1363-250MGEA 48 EUR
APOSOR1363-250MG APOSOR1363-1G
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine
Formula: C₁₂H₁₉N₃
MW: 205,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04970994
Núm. CAS: 655256-68-1
UN: 2735
ADR: 8,III