Cloruro de piridinio 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR13636-100G
OR13636-1KG
OR13636-500G
OR13636-25G
APOSOR13636-100GEA
0
EUR
APOSOR13636-100G
APOSOR13636-1KG
APOSOR13636-500G
APOSOR13636-25G
Cloruro de piridinio 95%
Cloruro de piridinio
Formula:
C₅H₆ClN Pto. Ebullición: 222…224 °C Pto. de fusión: 145…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012802 Núm. CAS: 628-13-7 |