Ácido 4-cloro-3-nitrocinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1365-25G OR1365-5G
APOSOR1365-25GEA 109 EUR
APOSOR1365-25G APOSOR1365-5G
Ácido 4-cloro-3-nitrocinámico 98%
Ácido 4-cloro-3-nitrocinámico
Formula: C₉H₆ClNO₄
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063311
Núm. CAS: 20797-48-2