Xipamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR13653-100MG OR13653-250MG
APOSOR13653-100MGEA 151 EUR
APOSOR13653-100MG APOSOR13653-250MG
Xipamide 95+%
Xipamide
Formula: C₁₅H₁₅ClN₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00865927
Núm. CAS: 14293-44-8