6-Cloro-o-toluidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Cloro-6-metilanilina
OR13655-100G
APOSOR13655-100GEA 85.7 EUR
APOSOR13655-100G
6-Cloro-o-toluidina 97%
6-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C
Pto. de fusión: 44540 °C
Densidad: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007679
Núm. CAS: 87-63-8