Atropic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13658-25G OR13658-1G OR13658-5G
APOSOR13658-25GEA 89.9 EUR
APOSOR13658-25G APOSOR13658-1G APOSOR13658-5G
Atropic acid 98%
Atropic acid
Formula: C₉H₈O₂
Pto. Ebullición: 267 °C
Pto. de fusión: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046531
Núm. CAS: 492-38-6
EINECS: 207-753-6