2-Clorobenzoxazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
OR13659-5G OR13659-1G
APOSOR13659-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13659-5G APOSOR13659-1G
2-Clorobenzoxazol 97%
2-Clorobenzoxazol
Formula: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Pto. Ebullición: 201…202 °C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005766
Núm. CAS: 615-18-9
EINECS: 210-414-5