C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1366-1G OR1366-5G
APOSOR1366-1GEA 66.7 EUR
APOSOR1366-1G APOSOR1366-5G
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO
Pto. de fusión: 258…259 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01659957
Núm. CAS: 19997-54-7