2-Bromocarbazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-9H-carbazole
OR13661-1G OR13661-5G
APOSOR13661-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13661-1G APOSOR13661-5G
2-Bromocarbazol
2-Bromocarbazol
Formula: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750430
Núm. CAS: 3652-90-2