(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR13663-10G OR13663-25G OR13663-5G
APOSOR13663-10GEA 219 EUR
APOSOR13663-10G APOSOR13663-25G APOSOR13663-5G
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid 98%
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
Formula: C₈H₁₃BN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09951915
Núm. CAS: 1188405-87-9