5-Hydroxy-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H-Indazol-5-ol
OR13673-25G OR13673-5G OR13673-100G
APOSOR13673-25GEA 89.9 EUR
APOSOR13673-25G APOSOR13673-5G APOSOR13673-100G
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
5-Hydroxy-1H-indazole
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Pto. de fusión: 186…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01938124
Núm. CAS: 15579-15-4