3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13675-5G OR13675-25G
APOSOR13675-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13675-5G APOSOR13675-25G
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₂H₂BrN₃
MW: 147,96 g/mol
Pto. de fusión: 187…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01421960
Núm. CAS: 7343-33-1