Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
OR13678-100G OR13678-25G OR13678-10G
APOSOR13678-100GEA 92.8 EUR
APOSOR13678-100G APOSOR13678-25G APOSOR13678-10G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Pto. de fusión: 26…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00230583
Núm. CAS: 90347-66-3